1.46074
HEIMPLATE R3A Agar - LI 30ml
For subculturing microorganisms found in pharmaceutical or potable water, sterile, ready-to-use
Sinônimo(s):
R-3A medium for long incubation, Reasoner′s 3A agar
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 20 plates per box (90 mm settle plate) for long incubation (LI)
condição de armazenamento
protect from light (Store dry and tightly closed)
Parâmetros
30 mL filling volume
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
off-white
pH
7.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1