Documentos Principais
1.37312
SAFC
Ácido clorídrico
25%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
231-595-7
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
Ph. Helv.
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
p.e.
>100 °C (lit.)
densidade
1.18 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
atividade externa
Aflatoxin
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Embalagem
1.37312.2500 / 2.5L / glass bottle
1.37312.9025 / 25L / PE canister
1.37312.9208 / 200L / PE drum
1.37312.9950 / 950L / IBC
1.37312.9958 / 950L / IBC
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1