1.37069
pDADMAC solution 10%
Flocculation reagent
Formulário
liquid
pH
7.8 ( in H2O, ready-to-use solution)
densidade
1.015 g/cm3
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.