1.10049
Molybdenum Test Strips, colorimetric
5-250 mg/L (Mo), MQuant®
Sinônimo(s):
Molybdenum chemical test strips
About This Item
Produtos recomendados
product name
Molybdenum Test, colorimetric, 5-250 mg/L (Mo), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
molybdenum
faixa de medição
5-250 mg/L (Mo)
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
The main use of the MQuant® Molybdenum test is for boiler and cooling water analysis. The purpose is to determine the concentration of molybdenum or molybdate which is used as a corrosion inhibitor. The test includes test strips and all necessary additional reagents. In acidic solution molybdate ions react with toluene- 3,4-dithiol to form a green complex. The molybdenum concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the molybdenum concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Spectroquant® test.
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1