1.00860
Molybdenum Test, photometric
photometric, 0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Molybdenum Cell Test, photometric, 0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
molybdenum
faixa de medição
0.02-1.00 mg/L (Mo)
0.03-1.67 mg/L (MoO42-)
0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Spectroquant® Molybdenum Cell Test allows the accurate quantification of the molybdenum content in aqueous samples.
Method applied: In the presence of a cationic surfactant molybdenum(VI) reacts with bromopyrogallol red to form a blue complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3