Documentos Principais
13-118
Sigma-Aldrich
GST-NFκB p50 subunit (δ434-969)
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography.
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Descrição geral
N-terminal GST-tagged, recombinant human NFkB, p50 subunit (D434-969), expressed in E. coli. Purified using glutathione agarose chromatography. MW = 74kDa.
Aplicação
DNA Binding Assay
Qualidade
routinely evaluated in a DNA binding assay
forma física
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1% βmercaptoethanol, 0.03% Brij-35, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine and 50% glycerol
Armazenamento e estabilidade
1 year at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2