Documentos Principais
N6534
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p50, solution, human
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome do produto
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
solution
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NFKB1(4790)
Amino Acid Sequence
Ala-Glu-Asp-Asp-Pro-Tyr-Leu-Gly-Arg-Pro-Glu-Gln-Met-Phe
Aplicação
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
forma física
Solution containing 0.01% sodium azide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)