124020
Akt Inhibitor X
The Akt Inhibitor X, also referenced under CAS 925681-41-0, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N-diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 10-NCP
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Clc1cc2c(cc1)Oc3c(cccc3)N2CCCC[N+H](CC)CC
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Akt
Rn cell lines (IC₅₀ = 2-5 µM)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1