Key Documents
SML3795
Sigma-Aldrich
BAY-3827
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AMPK inhibitor BAY3827, BAY 3827, N-[5-(3,5-Dicyano-1,2,6-trimethyl-1,4-dihydropyridin-4-yl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide, N-[5-(3,5-Dicyano-1,4-dihydro-1,2,6-trimethyl-4-pyridinyl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H25FN6O
Número CAS:
Peso molecular:
468.53
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=C(N(C(C)=C(C#N)C1C2=CC3=C(NN=C3NC(C4=C(C=CC=C4)CC)=O)C(C)=C2F)C)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-3827 is a selective and potent inhibitor of AMPK (AMP-activated protein kinase) and RSK1 (ribosomal 6 kinase 1) that exhibit strong anti-proliferative activity in androgen-dependent prostate cancer cell lines. BAY-3827 strongly down-regulates lipase E (LIPE), cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory subunit (PRKAR2B), serine-threonine kinase AKT3 and carnitine palmitoyl-transferase 1 (CPT1) family expression levels and impairs lipid flux.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3