SML1697
OGG1 Inhibitor O8
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dichloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
chave InChI
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3