A1393
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
≥93%
Sinônimo(s):
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Ensaio
≥93%
Formulário
powder
peso molecular
338.21 g/mol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
chave InChI
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?