1.18771
Fluoride Test Kit, colorimetric
0-0.8 mg/L (F), MQuant®
Sinônimo(s):
Fluoride Visual Test Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Fluoride Test, colorimetric, 0-0.8 mg/L (F), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
fluoride
Nível de qualidade
faixa de medição
0-0.8 mg/L (F)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with color card 0 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 0.8 mg/l F MQuant®
This MQuant® Fluoride test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Nota de análise
Application test: conforms
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2