Documentos Principais
1.17236
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Fluoride Test, photometric, 0.02-2.00 mg/L (F-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 250 tests
analito(s) específico(s)
fluoride
faixa de medição
0.02-2.00 mg/L (F-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (SPADNS method (As free))
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: photometric, SPADNS (Arsenic free) 0.02 - 2.00 mg/l Fˉ Spectroquant®
Fluoride ions react with part of an arsenic-free red zirconium-dye solution to form a colorless complex, which in turn results in a bleaching of the red color (SPADNS method). The concentration of the unconsumed zirconium-dye solution is subsequently determined photometrically. The method is analogous to APHA 4500-F- D.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) , which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1