1.17945
Potassium Test Strips, reflectometric
1.0-25.0 mg/L (K), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Potassium chemical test strips, Potassium test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Potassium Test, reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
potassium
faixa de medição
1.0-25.0 mg/L (K)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
for use with REFLECTOQUANT
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
2.2 - 2.8 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3