Key Documents
1.16092
Supelco
Folhas de alumínio para HPTLC, celulose
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Celulose para HPTLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
aluminum support
cellulose matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
70-110 μm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Folhas de alumínio 20 x 20 cm
As nossas placas de celulose são usadas para analisar substâncias polares. Como sorvente orgânico, a celulose é perfeita para separar substâncias hidrofílicas por meio de cromatografia de partição. Dentre as aplicações típicas estão a análise de aminoácidos, carboidratos e fosfatos, bem como ácido nucleico e derivados de ácido nucleico. Oferecemos placas de celulose em dois graus: TLC, para separações convencionais, e HPTLC, para separações exigentes de alto desempenho.
Ligação
Substitui: 16092-1; 16092
Nota de análise
Espessura da camada: 70-110 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
Teste de aminoácido
Valores de hRf
- L-serina, teste de aminoácido:
20-30
- L-treonina, teste de aminoácido: 30-40
- L-alanina, teste de aminoácido: 35-45
- L-metionina, teste de aminoácido: 55-65
- L-fenilanina, teste de aminoácido: 60-70
- L-leucina, teste de aminoácido: 70-80
Valor típico determinado em uma lâmina
Eluente: 1-Butanol/ acetona/ ácido acético/ água (35/35/7/23 v/v/v/v) revelado duas vezes