Documentos Principais
1.05552
Supelco
Folhas de alumínio para TLC, celulose
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinônimo(s):
Placas de cromatografia de celulose de camada fina
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
aluminum support
cellulose matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 sheets
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
70-110 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
bainha C × L
20 cm × 20 cm
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Folhas de alumínio 20 × 20 cm
As nossas placas de celulose são usadas para analisar substâncias polares. Como um sorbente orgânico, a celulose é perfeita para separar substâncias hidrofílicas por meio de cromatografia de partição. Dentre as aplicações típicas estão a análise de aminoácidos, carboidratos e fosfatos, bem como ácido nucleico e derivados de ácido nucleico. Oferecemos placas de celulose em dois graus: TLC, para separações convencionais, e HPTLC, para separações exigentes de alto desempenho.
Aplicação
  • Determinação simples e sensível de sulfitos em chás herbais chineses por cromatografia líquida de ultra-alto desempenho e espectrometria de massa em tandem: Este estudo destaca a utilização da tecnologia HILIC para a análise de sensibilidade a sulfitos em chás herbais, demonstrando a versatilidade das colunas SeQuant® ZIC-HILIC na manutenção da estabilidade e na melhoria da sensibilidade de tais medidas (Yang et al., 2022).
  • Desenvolvimento e validação de métodos LC-MS/MS para medir a tobramicina e a lincomicina no plasma, fluido de microdiálise e urina: A pesquisa aplica métodos HILIC para medir eficazmente antibióticos em vários fluidos biológicos, fornecendo um exemplo da aplicabilidade da coluna em estudos de pesquisa farmacocinética (Pandey et al., 2020).
  • Aplicação de cromatografia líquida de interação hidrofílica para a quantificação de flavonoides em extrato de Genista tinctoria: Demonstra o uso de HILIC para a separação e a quantificação efetivas de flavonoides, mostrando a eficiência da coluna no manuseio de matrizes herbais complexas (Sentkowska et al., 2016).
  • Desenvolvimento do método HPLC-UV para determinação de fentanila no plasma de ratos e sua aplicação para elucidar o comportamento farmacocinético após administração i.p. a ratos: Este estudo enfatiza a adaptabilidade da SeQuant® ZIC-HILIC no desenvolvimento de métodos de análise forense e farmacológica de opioides potentes em amostras biológicas (Almousa et al., 2011).
  • Método de espectrometria de massa por ionização por eletrospray de íons positivos/cromatografia líquida de interação hidrofílica para a quantificação de perindopril e seu principal metabólito no plasma humano: Destaca a aplicação de HILIC em conjunto com a espectrometria de massa para a análise de drogas e seus metabólitos, enfatizando o papel da coluna′ no aumento das sensibilidades de detecção (Georgakakou et al., 2010).
Ligação
Substitui: 5552-7; 5552
Nota de análise
Espessura da camada: 70-110 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 30 µm
Teste de aminoácido
valores de hRf
- L-serina, teste de aminoácido:
20-30
- L-treonina, teste de aminoácido: 29-36
- L-alanina, teste de aminoácido: 30-40
- L-metionina, teste de aminoácido: 49-60
- L-fenilanina, teste de aminoácido: 59-70
- L-leucina, teste de aminoácido: 66-76
Valor típico determinado em uma lâmina
Eluente: 1-Butanol/ acetona/ ácido acético/ água (35/35/7/23 v/v/v/v) revelado duas vezes
Informações legais
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany