Documentos Principais
1.15546
Supelco
PVDF double cones for HPLC Columns
for use with stainless steel Capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
Sinônimo(s):
Cones de fluoreto de polivinilideno
About This Item
Código UNSPSC:
41115716
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Cones duplos de PVDF, for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
técnica(s)
HPLC: suitable
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with stainless steel capillary connections 0.2 mm ID, 0.5 mm OD
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
A embalagem contém 10 cones duplos de PVDF para conexão capilar (d.e. 0,5 mm) com porcas recartilhadas N.º de pedido 1.15545 ou 1.51216.
para conexões capilares de aço inoxidável d.i. 0,2 mm, d.e. 0,5 mm
Nota de análise
Controle visual: passa no teste