Documentos Principais
Z609706
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Sinônimo(s):
PTFE Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 10 m
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.5 mm × 1.0 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.25 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE Tubing
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
Supelco
20533
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58698-U
PTFE Tubing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609706-1PAK4061833581315