Documentos Principais
1.15545
Supelco
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
About This Item
Código UNSPSC:
41115716
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Knurled nuts for capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones,
técnica(s)
HPLC: suitable
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
The package contains 4 knurled nuts.
Nota de análise
visual control: conforms