1.51236
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
About This Item
Produtos recomendados
product name
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
técnica(s)
HPLC: suitable
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
Nota de análise
visual control: passes test