Documentos Principais
1.12416
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfate
LAB
Sinônimo(s):
Tin(II) sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O4SSn
Número CAS:
Peso molecular:
214.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-302-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 92.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3