Documentos Principais
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
Sinônimo(s):
Titanium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
Número do índice EC:
231-142-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
pf
1670 °C
densidade
4.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1260 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials