Documentos Principais
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
Sinônimo(s):
Yeast extract, Extract of yeast
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
232-387-9
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
410 g/L
densidade
0.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
490 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
Informações legais
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany