Documentos
1.11661
Sigma-Aldrich
Coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor®
suitable for hematology, staining set for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor®, conjunto de coloração para microscopia, é usado para diagnósticos celulares médicos humanos e serve para a investigação clínico-citológica e hematológica de materiais de amostra de origem humana, como por exemplo esfregaço de sangue total e de medula óssea.
O conjunto de coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® combina a vividez e a reprodutibilidade da coloração de Pappenheim com a vantagem de economia de tempo de uma coloração rápida. O kit de coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® contém uma solução de fixação, uma solução de coloração vermelha (eosina) e uma azul (azur) e comprimidos de tampão fosfato pH 7,2 segundo Weise (Número do produto 1.09468). As soluções de coloração são aplicadas separadamente, o que resulta em um alto grau de estabilidade. Os precipitados que, em geral, surgem nas soluções de coloração hematológica podem ser evitados neste kit. Além de esfregaços de sangue e medula óssea, a coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® pode ser usada em citologia clínica, por exemplo, para coloração de urina, escarro, biópsia por aspiração com agulha fina (BAAF), efusões e lavagens.
Um kit contém frascos de vidro seguros de 500 mL e seis comprimidos de tampão. A embalagem é suficiente para 250 a 1000 aplicações. Os comprimidos de tampão pH 7,2 segundo Weise (Número do produto 1.09468) também estão disponíveis em tamanho de embalagens maiores e, portanto, podem ser úteis para demandas mais altas. As três soluções necessárias para a coloração estão disponíveis individualmente como:
solução para coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® 1, solução para fixação (número do produto 1.11955)
solução para coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® 2, reagente de coloração vermelho (Número do produto 1.11956)
solução para coloração rápida de esfregaço de sangue Hemacolor® 3, reagente de coloração azul (Número do produto 1.11957)
Esse produto é registrado para diagnóstico in vitro (IVD) e tem marcação CE. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Adequação para microscopia (esfregaço de sangue): passa no teste
Eritrócitos: rosa a amarronzados
Núcleos: vermelho-violeta
Grânulos eosinofílicos: vermelho a vermelho-marrom
Grânulos neutrofílicos: violeta claro
Citoplasma de linfócitos: azul
Informações legais
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2