1.11955
Metanol
Solution 1: fixing solution
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The package is sufficient for 1250 - 5000 applications. The buffer tablets according to Weise pH 7.2 (Product number 1.09468) are also available in larger pack sizes, thus, they can be useful for higher demands. The three solutions needed for staining are all available individually as:
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 1, fixing solution (Product number 1.11955)
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 2, colour reagent red (Product number 1.11956)
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 3, colour reagent blue (Product number 1.11957)
or they can be purchased as staining sets:
Hemacolor® Rapid staining of blood smear (Product number 1.11674) 3 x 100 ml
Hemacolor® Rapid staining of blood smear (Product number 1.11661) 3 x 500 ml
For more details, please see instructions for use (IFU). This product is registered as IVD and CE marked.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup