Documentos Principais
1.03037
Supelco
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
210.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-937-2
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
solid
pf
65-67 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
chave InChI
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Utilizing experimental design and desirability function in optimizing RP-HPLC method: Discusses the optimization of analytical methods using 30% acetic acid, improving the detection and analysis of pharmaceutical compounds (Mozayad et al., 2024).
  • Combined application of bacteriophages with a competitive exclusion culture and carvacrol with organic acids can reduce Campylobacter in primary broiler production: Illustrates the role of 30% acetic acid in agricultural biocontrol applications, reducing pathogen load in poultry (Peh et al., 2024).
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol): ≥ 800
Melting point: 65 - 68
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3