D6511
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
≥95% (TLC), suitable for detection of phenols
Sinônimo(s):
N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder or crystals
pf
65-67 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
adequação
suitable for detection of phenols
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
chave InChI
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges