C0737
Cilostazol
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
originador
Otsuka Pharma
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
chave InChI
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140)
Descrição geral
Aplicação
- to reduce Madin–Darby cell line (MDCK) proliferation through c-Myc down-regulation
- in the in vitro assessment of toxin delivery in T84 intestinal epithelial cells
- to induce adenosine triphosphate (ATP) release in white adipocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.