Key Documents
1.10620
Millipore
Caldo LMX modificado segundo MANAFI e OSSMER
for microbiology Fluorocult®
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
fabricante/nome comercial
FluoroCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
17 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Informações legais
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2