04313
Fluorocult® DEV Lactose Peptone Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic, FluoroCult®
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bromocresol purple, 0.02 g/L
lactose, 10.0 g/L
4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronidase, 0.1 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soya, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptophan, 1.0 g/L
fabricante/nome comercial
FluoroCult®
NutriSelect® Basic
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Escherichia coli
coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)