Documentos Principais
1.09951
Supelco
Acetic acid
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Sinônimo(s):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
Lim. expl.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
p.e.
102 °C
pf
-25 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C (External MSDS)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido acético Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1748
Ácido acético
Ácido acético for luminescence, BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
45726
Ácido acético