Documentos Principais
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
Sinônimo(s):
Alkali blue indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12171503
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Alkali blue solution, indicator
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Viscosidade cinemática
0.68 cSt(40 °C)
p.e.
80 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmax
603-607 nm (1 : 10 diluted)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C