Key Documents
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NA.21
product name
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Nível de qualidade
forma
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
temperatura de transição
flash point 22 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C