108976
Leupeptin, Hemisulfate, Synthetic
Synthetic version of the microbial-derived inhibitor Leupeptin against trypsin-like and cysteine protease activities.
Sinônimo(s):
Leupeptin, Hemisulfate, Synthetic, Ac-LLR-CHO, 1/2H₂SO₄
Ensaio
≥95% (sum of isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H38N6O4/c1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22/h11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23)/p+1/t15-,16-,17-/m0/s1
chave InChI
GDBQQVLCIARPGH-ULQDDVLXSA-O
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3