Key Documents
1.08641
Supelco
Water detection paste N
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
pH
11 ( in H2O, suspension)
Nível de qualidade
densidade
1.6 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Suitability for water detection: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3