Documentos Principais
1.07202
Supelco
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão secundária certificada pH 6,86
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
complies with DIN 19266
linha de produto
Certipur®
composição
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate
pH
6.86 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução-tampão de padrão de referência secundário certificada (di-hidrogenofosfato de potássio/hidrogenofosfato dissódico) é preparada por gravimetria, usando reagentes de alta qualidade em água de alta pureza. Seu valor de pH é aferido por potenciometria diferencial com dois eletrodos de hidrogênio e platina em comparação com materiais de referência primários do NIST & PTB. É qualificada usando um método de calibração de 5 pontos, de acordo com a norma DIN 19268, em relação a padrões de referência primários certificados, conforme a norma DIN 19266.
Visite os certificados ISO e as Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
A solução-tampão é usada para a calibração, qualificação e monitoramento de instrumentos de aferição de pH e como um controle para testar outras soluções-tampão.
Características e benefícios
  • Disponível em frascos vedados de 100 ml de plástico de alta densidade
  • Submetida a estudos detalhados de estabilidade conforme a ISO guia 35
  • O rótulo de produto contém informações relevantes sobre o número do pedido, descrição do produto, número do lote, data de validade e dados de segurança, em conformidade com a ISO guia 31
  • Acompanha um certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para um sistema de gestão de qualidade efetivo
  • Medido e qualificado em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuíveis a SRMs do NIST e padrões de referência primários certificados do PTB
Nota de análise
valor de pH: 6,861-6,867
Para obter dados completos, vide o certificado incluso
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4