Documentos Principais
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12191502
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup