1.05596
Sodium hydroxide solution
about 36%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution
About This Item
Produtos recomendados
product name
Sodium hydroxide solution about 36%, for analysis EMSURE®
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
concentração
36.0-36.5% NaOH
Impurezas
≤0.00035% Fe (Iron)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Very low limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Ideal for method development
- No interference or contamination due to unknown impurities
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1