Key Documents
1.03591
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
218-617-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
0.03% Trimethylsilane (NMR)
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Aplicação
Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 2206-27-1, molar mass 84.17 g/mol.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4