Key Documents
1.02556
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CoO4S · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
281.10
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-334-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
forma
solid
potência
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
98 °C
solubilidade
362 g/L
densidade
1.95 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: CX1825; CX1825-2
Nota de análise
Assay (complexometric, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3