C6768
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
densidade
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Benzazoles from alcohols and o-substituted anilines.
- β-Acetamido ketones via one-pot multi-component coupling reaction of aromatic aldehydes, acetophenones, and acetyl chlorides.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.