Documentos Principais
1.06726
Supelco
Sulfato de níquel (II) hexa-hidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sulfato de níquel (II) hexa-hidratado
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-104-9
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥98.0% (complexometric)
Formulário
crystals
potência
361 mg/kg LD50, oral (rat)
Impurezas
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
650 g/L
densidade
2.07 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
traços de cátion
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
chave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
EMPLURA®
Nota de análise
Teor (complexométrico)≥ 98,0%Identidadepassa no testeCloreto (Cl)≤ 0,003%Co (Cobalto)≤ 0,05%Fe (Ferro)≤ 0,01%Pb (Chumbo)≤ 0,001%Zn (Zinco)≤ 0,2%Substâncias não precipitadas por sulfeto de amônio (como SO₄)≤ 0,5%
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3