13635
Nickel(II) sulfate hexa-/ heptahydrate
for nickel plating, DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
for nickel plating
Agency
DIN 50970 H
forma
powder or crystals
composição
Ni and Co, ≥20.6%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezas
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
traços de cátion
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤5000 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.