Documentos Principais
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Sinônimo(s):
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
108.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
200-900-5
NACRES:
NA.05
pressão de vapor
250 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-46 % (v/v)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
57 °C/1013 hPa
pf
-58 °C
temperatura de transição
flash point -20 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup