408395
Dimethylammonium dimethylcarbamate
Sinônimo(s):
N-Methylmethanamine dimethylcarbamate, Dimcarb, Dimethylamine carbon dioxide complex
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
60-61 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
chave InChI
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores
- Distillation extraction of tannins from plant materials
- Electrodeposition of silver or of lead on glassy carbon and mercury film electrodes
- Synthesis of Ag and Au nanostructures
- Reusable reaction medium for synthesis of monoarylidene cyclopentanones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?