1.02040
Carbonato de césio
extra pure, Technipur®
Sinônimo(s):
Ácido carbônico dicésico
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pH
10-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
610 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.07 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2