Documentos Principais
1.01786
Supelco
Éter de petróleo
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
285 °C
Lim. expl.
1.2-7.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
p.e.
30-50 °C/1013 hPa
valor de iodo
≤0.3
temperatura de transição
flash point <-30 °C
densidade
0.65 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4