Documentos Principais
1.00608
Supelco
Chlorine Dioxide Test, photometric
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste de dióxido de cloro, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 200 tests
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico, DPD 0,020 - 10,00 mg/l ClO₂ Spectroquant®
Este teste de dióxido de cloro Spectroquant® permite a quantificação precisa em várias águas. Como um dos diversos óxidos de cloro, ele é um agente oxidante potente e útil, usado no tratamento de água e em alvejamento. Em solução pouco ácida, o dióxido de cloro reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta que é determinado por fotometria. O cloro é mascarado antes da reação de cor.
O método é análogo às normas APHA 4500-ClO2 D e DIN 38408-5.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com um identificador ativo (código de barras 2D) que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Chlorine Test colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17925
Chlorine Test
Chlorine Test reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16896
Chlorine Test
Protocolos
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393