Documentos Principais
1.00586
Supelco
Ion exchanger Dowex Monosphere 650C (H)
suitable for ion chromatography
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41115700
Formulário
beads
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SCX
tamanho de partícula
300-1100 μm
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
(strongly acidic cation exchanger, H⁺ form)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1