100073
15-PGDH Inhibitor
The 15-PGDH Inhibitor controls the biological activity of 15-PGDH. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
15-PGDH Inhibitor, 5-(4-(2-Cyclohexylethoxy)-3-methoxybenzylidene)thiazolidine-2,4-dione
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(OCCC3CCCCC3)C(OC)=C2
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2